Print…
Cloreto de benzetônio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hyamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
B8879-100G B8879-250G B8879-500G
SIALB8879-100GEA 103 EUR
SIALB8879-100G SIALB8879-250G SIALB8879-500G
Cloreto de benzetônio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de benzetónio
Fórmula: C₂₇H₄₂ClNO₂
Peso Molecular: 448.09 g/mol
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011742
Número CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01074