Print…
Cloreto de benzetônio 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hyamine
105381000 105385000 105380025
ACRO105381000EA 67.7 EUR
ACRO105381000 ACRO105385000 ACRO105380025
Cloreto de benzetônio 97%
Cloreto de benzetónio
Fórmula: C₂₇H₄₂ClNO₂
Peso Molecular: 448.09 g/mol
Ponto de Fusão: 158…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011742
Número CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01074
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤5 % (105 °C, 4 hrs)
Zinc (Zn) ≤500 ppm