Print…
Benzyltriethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
146552-100G 146552-25G 146552-500G
SIAL146552-100GEA 34.5 EUR
SIAL146552-100G SIAL146552-25G SIAL146552-500G
Benzyltriethylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Benzyltriethylammonium chloride
Fórmula: C₁₃H₂₂ClN
Ponto de Fusão: 190…192 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011824
Número CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1