Print…
Benzyltriethylammonium chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Benzyl triethylammonium chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.10298.0100 8.10298.0500 8.10298.9040
8.10298.0100EA 38.6 EUR
8.10298.0100 8.10298.0500 8.10298.9040
Benzyltriethylammonium chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzyltriethylammonium chloride
Fórmula: C₁₃H₂₂ClN
Peso Molecular: 227.78 g/mol
Ponto de Fusão: 190…192 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011824
Número CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1
Encomendar
Solubility 630 g/l (20 °C)
Melting Point 190 - 192 °C (decomposition)
Molar Mass 227.78 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 100 °C
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 300 °C