Print…
Benzyltriethylammonium chloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzyl triethylammonium chloride
A13268.22 A13268.36
A13268.22EA 29.7 EUR
A13268.22 A13268.36
Benzyltriethylammonium chloride ≥99%
Benzyltriethylammonium chloride
Purity: 99% CAS No.: 56-37-1 Molecular Formula: (CH3CH2)3N(CH2C6H5)Cl Formula Weight: 227.78 Melting Point: ca 190° dec. Beilstein Reference: 3574984
Fórmula: C₁₃H₂₂ClN
Peso Molecular: 227.78 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 190 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011824
Número CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1