Print…
Benzyltriethylammonium chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
164021000 164025000 164020025
ACRO164021000EA 26.2 EUR
ACRO164021000 ACRO164025000 ACRO164020025
Benzyltriethylammonium chloride 98%
Benzyltriethylammonium chloride
Fórmula: C₁₃H₂₂ClN
Ponto de Inflamação: >275 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011824
Número CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1
ADR: 4.1,III
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤2.0 % (K.F.)