Print…
Benzyltriethylammonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14291.14 A14291.22 A14291.36
A14291.14EA 33.2 EUR
A14291.14 A14291.22 A14291.36
Benzyltriethylammonium bromide ≥98%
Benzyltriethylammonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 5197-95-5 Molecular Formula: (CH3CH2)3N(CH2C6H5)Br Formula Weight: 272.24 Melting Point: ca 200° dec. Beilstein Reference: 3739113
Fórmula: C₁₃H₂₂BrN
Peso Molecular: 272.23 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 200 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011822
Número CAS: 5197-95-5
EINECS: 225-986-1