Benzyltriethylammonium bromide 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
164200250
164201000
ACRO164200250EA
34.3
EUR
ACRO164200250
ACRO164201000
Benzyltriethylammonium bromide 99%
Benzyltriethylammonium bromide
Fórmula:
C₁₃H₂₂BrN Peso Molecular: 272.23 g/mol Ponto de Fusão: 187…197 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011822 Número CAS: 5197-95-5 EINECS: 225-986-1 |
Appearance | White to cream to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 187 to 197 °C (Dec) |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |