Print…
Hidrogenosulfato de tetrabutilamônio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
86868-100G 86868-25G 86868-500G
SIAL86868-100GEA 220 EUR
SIAL86868-100G SIAL86868-25G SIAL86868-500G
Hidrogenosulfato de tetrabutilamônio, Sigma-Aldrich®
Hidrogenosulfato de tetrabutilamónio
Fórmula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Ponto de Fusão: 169…172 °C
Densidade: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00011637
Número CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5