Print…
Hidrogenosulfato de tetrabutilamónio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18858.0100 8.18858.0500 8.18858.9010
8.18858.0100EA 108 EUR
8.18858.0100 8.18858.0500 8.18858.9010
Hidrogenosulfato de tetrabutilamónio para síntese, Sigma-Aldrich®
Hidrogenosulfato de tetrabutilamónio
Fórmula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Ponto de Fusão: 169…172 °C
Densidade: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00011637
Número CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 168 - 174 °C
Molar Mass 339.54 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 1 - 2 (100 g/l, H2O, 20 °C)