Print…
Tetrabutylammonium nitrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
359173-10G 359173-2G
SIAL359173-10GEA 85.5 EUR
SIAL359173-10G SIAL359173-2G
Tetrabutylammonium nitrate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium nitrate
Fórmula: C₁₆H₃₆N₂O₃
Peso Molecular: 304.47 g/mol
Ponto de Fusão: 116…120 °C
Número MDL : MFCD00043202
Número CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1 III