Print…
Tetrabutylammonium nitrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
420130250 420130050 420131000
ACRO420130250EA 105 EUR
ACRO420130250 ACRO420130050 ACRO420131000
Tetrabutylammonium nitrate 98%
Tetrabutylammonium nitrate
Fórmula: C₁₆H₃₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 116…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043202
Número CAS: 1941-27-1
EINECS: 217-726-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥88 %