Iodeto de acetilcolina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16802.06
A16802.03
A16802.14
A16802.06EA
105
EUR
A16802.06
A16802.03
A16802.14
Iodeto de acetilcolina ≥98%
Iodeto de acetilcolina
Purity: 98%
CAS No.: 1866-15-5
Molecular Formula: CH3COSCH2CH2N(CH3)3I
Formula Weight: 289.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 205-209°
Beilstein Reference: 3916578
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011819
Fórmula:
H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I Ponto de Fusão: 205…209 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00011819 Número CAS: 1866-15-5 EINECS: 217-474-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |