Print…
Iodeto de acetilcolina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate, 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, S-Acetylthiocholine iodide
102710050 102710250
ACRO102710050EA 126 EUR
ACRO102710050 ACRO102710250
Iodeto de acetilcolina 98%
Iodeto de acetilcolina
Fórmula: H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Peso Molecular: 289.18 g/mol
Ponto de Fusão: 205…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011819
Número CAS: 1866-15-5
EINECS: 217-474-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9024633662ddbbc8a8efbcd594cd79dbbcbb2d6&vid=c8a063af769022ab97d866f5f7547b476c5949a7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %