Print…
Iodeto de Butiriltiocolina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
B3253-25G B3253-5G
SIALB3253-25GEA 298 EUR
SIALB3253-25G SIALB3253-5G
Iodeto de Butiriltiocolina, Sigma-Aldrich®
Iodeto de Butiriltiocolina
Fórmula: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Ponto de Fusão: 172 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00011845
Número CAS: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7