Print…
Iodeto de Butiriltiocolina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
20820-1G 20820-25G 20820-5G
SIAL20820-1GEA 30.6 EUR
SIAL20820-1G SIAL20820-25G SIAL20820-5G
Iodeto de Butiriltiocolina, Sigma-Aldrich®
Iodeto de Butiriltiocolina
Fórmula: H₃C(CH₂)₂C(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Ponto de Fusão: 172 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00011845
Número CAS: 1866-16-6
EINECS: 217-475-7