Print…
Iodeto de Acetilcolina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A7000-25G A7000-5G
SIALA7000-25GEA 167 EUR
SIALA7000-25G SIALA7000-5G
Iodeto de Acetilcolina, Sigma-Aldrich®
Iodeto de Acetilcolina
Fórmula: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Ponto de Fusão: 163…165 °C
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00011815
Número CAS: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3