Print…
Iodeto de Acetilcolina 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
400180100 400180500
ACRO400180100EA 71.9 EUR
ACRO400180100 ACRO400180500
Iodeto de Acetilcolina 99%
Iodeto de Acetilcolina
Fórmula: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Ponto de Fusão: 162…164 °C
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011815
Número CAS: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %