Print…
Iodeto de tetrametilamónio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
235946-100G 235946-25G
SIAL235946-100GEA 92.9 EUR
SIAL235946-100G SIAL235946-25G
Iodeto de tetrametilamónio, Sigma-Aldrich®
Iodeto de tetrametilamónio
Fórmula: C₄H₁₂IN
Peso Molecular: 201.05 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Densidade: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011629
Número CAS: 75-58-1
EINECS: 200-881-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09364