Print…
Iodeto de tetrabutilamónio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tetra-n-butylammonium iodide, TBAI
86890-100G 86890-25G 86890-500G
SIAL86890-100GEA 83.6 EUR
SIAL86890-100G SIAL86890-25G SIAL86890-500G
Iodeto de tetrabutilamónio, Sigma-Aldrich®
Iodeto de tetrabutilamónio
Fórmula: C₁₆H₃₆IN
Peso Molecular: 369.37 g/mol
Ponto de Fusão: 143…146 °C
Densidade: 1.0027 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011636
Número CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5