Print…
Iodeto de tetrabutilamónio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
140775-100G 140775-25G 140775-500G
SIAL140775-100GEA 67.8 EUR
SIAL140775-100G SIAL140775-25G SIAL140775-500G
Iodeto de tetrabutilamónio, Sigma-Aldrich®
Iodeto de tetrabutilamónio
Fórmula: C₁₆H₃₆IN
Ponto de Fusão: 143…146 °C
Densidade: 1,0027 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011636
Número CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5