Print…
Iodeto de tetrabutilamónio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22152.0100 8.22152.0250
8.22152.0100EA 59.2 EUR
8.22152.0100 8.22152.0250
Iodeto de tetrabutilamónio para síntese, Sigma-Aldrich®
Iodeto de tetrabutilamónio
Fórmula: C₁₆H₃₆IN
Ponto de Fusão: 143…146 °C
Densidade: 1,0027 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011636
Número CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Encomendar
Hill Formula C₁₆H₃₆IN
Molar Mass 369.38 g/mol
Melting Point 143 - 146 °C
LD 50 oral LD50 Rat 1990 mg/kg
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
Categories of danger harmful
R Phrase R 22
S Phrase S 22-24/25