Iodeto de tetrabutilamónio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15484.0B
A15484.18
A15484.30
A15484.0BEA
358
EUR
A15484.0B
A15484.18
A15484.30
Iodeto de tetrabutilamónio ≥98%
Iodeto de tetrabutilamónio
Purity: 98%
CAS No.: 311-28-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NI
Formula Weight: 369.38
Melting Point: 142-148°
Beilstein Reference: 3916152
Fórmula:
C₁₆H₃₆IN Ponto de Fusão: 142…148 °C Densidade: 1,0027 g/cm³ (25 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011636 Número CAS: 311-28-4 EINECS: 206-220-5 |