Print…
Iodeto de tetrabutilamónio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
161270250 161271000 161275000 161270025
161270250.EA 21.8 EUR
161270250. 161271000. 161275000. 161270025.
Iodeto de tetrabutilamónio 98%
Iodeto de tetrabutilamónio
Fórmula: C₁₆H₃₆IN
Ponto de Fusão: 141…150 °C
Densidade: 1,0027 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011636
Número CAS: 311-28-4
EINECS: 206-220-5
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 150 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤1 %
Residue after ignition ≤1 %