Print…
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
86872-10G 86872-250G 86872-50G
SIAL86872-10GEA 60.3 EUR
SIAL86872-10G SIAL86872-250G SIAL86872-50G
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Fórmula: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Peso Molecular: 315.51 g/mol
Ponto de Fusão: 62…63 °C
Número MDL : MFCD00149981
Número CAS: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II