Print…
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18164.0010 8.18164.0050 8.18164.0005
8.18164.0010EA 43.2 EUR
8.18164.0010 8.18164.0050 8.18164.0005
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate para síntese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium fluoride trihydrate
Fórmula: C₁₆H₃₆FN·3H₂O
Peso Molecular: 315.51 g/mol
Ponto de Fusão: 62…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149981
Número CAS: 87749-50-6
EINECS: 207-057-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 62 - 63 °C
Molar Mass 315.49 g/mol
Synonyms TBAF
Hill Formula C16H36FN * 3H2O
Chemical Formula (CH3CH2CH2CH2)4NF * 3H2O