Print…
Tetrabutylammonium fluoride ∼1 mol/L em THF para catalisador de sililação, para clivagem de éter silílico
Fornecedor: TCI
Perigo
T1125-100ML T1125-25ML
TCIAT1125-100MLEA 156 EUR
TCIAT1125-100ML TCIAT1125-25ML
Tetrabutylammonium fluoride ∼1 mol/L em THF para catalisador de sililação, para clivagem de éter silílico
Tetrabutylammonium fluoride
Fórmula: C₁₆H₃₆FN
Peso Molecular: 261.47 g/mol
Densidade: 0.903
Ponto de Inflamação: –17°C
Número MDL : MFCD00011747
Número CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09187
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ea3e7d20f436301c6826b3631daf8f303830a26&vid=53a3129f4faa84a600009e09b936103ffc97e7d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Nonaqueous Titration) 1.0 to 1.1 mol/L
Water max. 7.0 %
TBHF-HF (neutralization titration) max. 2.0 %