Print…
Cloreto de colina, EMPROVE® ESSENTIAL DAB 10, FCC, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinônimos: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
5.00117.5000 5.00117.9025 5.00117.9010
5.00117.5000EA 1380 EUR
5.00117.5000 5.00117.9025 5.00117.9010
Cloreto de colina, EMPROVE® ESSENTIAL DAB 10, FCC, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Cloreto de colina
Fórmula: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Ponto de Fusão: 244…247 °C
Densidade: ∼1,205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011721
Número CAS: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM