Cloreto de colina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
A15828.22
A15828.0E
A15828.36
A15828.22EA
34.7
EUR
A15828.22
A15828.0E
A15828.36
Cloreto de colina ≥98%
Cloreto de colina
Purity: 98+%
CAS No.: 67-48-1
Molecular Formula: HOCH2CH2N(CH3)3Cl
Formula Weight: 139.63
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
Beilstein Reference: 3563126
Merck Reference: 14,2206
MDL No.: MFCD00011721
An acyl group acceptor
Fórmula:
HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl Ponto de Fusão: ∼ 305 °C (decomposição) Densidade: ∼1,205 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011721 Número CAS: 67-48-1 EINECS: 200-655-4 Merck Index: 14,2206 |