Cloreto de Acetilcolina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2-Acetoxyethyl)trimethylammonium chloride, 2-(Acetyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, 2-Acetoxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
L02168.14
L02168.22
L02168.14EA
52.8
EUR
L02168.14
L02168.22
Cloreto de Acetilcolina ≥98%
Cloreto de Acetilcolina
Purity: 98+%
CAS No.: 60-31-1
Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Formula Weight: 181.66
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 149-152°
Beilstein Reference: 3571875
Merck Reference: 14,87
MDL No.: MFCD00011698
Fórmula:
H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃Cl Peso Molecular: 181.66 g/mol Ponto de Fusão: 149…152 °C Densidade: 1.263 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00011698 Número CAS: 60-31-1 EINECS: 200-468-8 Merck Index: 13,00089 |