Print…
Cloreto de tetrametilamônio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: TMACl, TMA
T19526-100G T19526-500G T19526-5G
SIALT19526-100GEA 41.8 EUR
SIALT19526-100G SIALT19526-500G SIALT19526-5G
Cloreto de tetrametilamônio, Sigma-Aldrich®
Cloreto de tetraetilamónio
Fórmula: (CH₃)₄NCl
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011628
Número CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III