Print…
Cloreto de tetrametilamônio, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: TMACl, TMA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
74202-250G-F 74202-50G-F
74202-250G-FEA 263 EUR
74202-250G-F 74202-50G-F
Cloreto de tetrametilamônio, Supelco®
Cloreto de tetraetilamónio
Fórmula: (CH₃)₄NCl
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011628
Número CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49a48fb1fe79b050738f210d748918a923e75d53&vid=88d655f6decf0e8c0e7703477b7372452d9bba7c&prid=web&clid=SAPDAM