Print…
Cloreto de tetrametilamônio para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: TMACl, TMA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22156.0250 8.22156.1000 8.22156.9010 8.22156.5000
8.22156.0250EA 49.3 EUR
8.22156.0250 8.22156.1000 8.22156.9010 8.22156.5000
Cloreto de tetrametilamônio para síntese, Sigma-Aldrich®
Cloreto de tetraetilamónio
Fórmula: (CH₃)₄NCl
Ponto de Fusão: > 300 °C
Densidade: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011628
Número CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Vapor Pressure (20 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials