Print…
Cloreto de tetrametilamônio ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: TMACl, TMA
A13288.0B A13288.0I A13288.30
A13288.0BEA 135 EUR
A13288.0B A13288.0I A13288.30
Cloreto de tetrametilamônio ≥97%
Cloreto de tetraetilamónio
Purity: 97% CAS No.: 75-57-0 Molecular Formula: C4H12ClN Formula Weight: 109.60 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2496575 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00011628
Fórmula: (CH₃)₄NCl
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1,17
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011628
Número CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II