Print…
Cloreto de tetrametilamônio 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: TMACl, TMA
138331000 138332500 138330010
ACRO138331000EA 33.5 EUR
ACRO138331000 ACRO138332500 ACRO138330010
Cloreto de tetrametilamônio 98+%
Cloreto de tetraetilamónio
Fórmula: (CH₃)₄NCl
Ponto de Fusão: 420 °C
Densidade: 1,169 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011628
Número CAS: 75-57-0
EINECS: 200-880-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %
Stabilizer ≤0.05 % tert-Butylcatechol