Print…
Tetrabutylammonium chloride xhydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tetrabutyl ammonium chloride xhydrate, Tetra-n-butylammonium chloride hydrate, Tetrabutylammonium chloride hydrate, TBAC
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
345857-100G 345857-25G 345857-5G
SIAL345857-100GEA 329 EUR
SIAL345857-100G SIAL345857-25G SIAL345857-5G
Tetrabutylammonium chloride xhydrate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium chloride xhydrate
Fórmula: C₁₆H₃₆ClN·xH₂O
Peso Molecular: 277.92 g/mol (anhy)
Número MDL : MFCD00011635
Número CAS: 37451-68-6
EINECS: 214-195-7