Print…

Tetrabutylammonium chloride, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck
Atenção

86870-100G 86870-25G 86870-500G
SIAL86870-100GEA 338 EUR
SIAL86870-100G SIAL86870-25G SIAL86870-500G
Tetrabutylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium chloride
Fórmula: C₁₆H₃₆ClN
Peso Molecular: 277.92 g/mol
Ponto de Fusão: 83…86 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110
Número MDL : MFCD00011635
Número CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR