Print…
Tetrabutylammonium chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
8.14645.0025EA 72.9 EUR
8.14645.0025 8.14645.0100 8.14645.0010
Tetrabutylammonium chloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium chloride
Fórmula: C₁₆H₃₆ClN
Peso Molecular: 277.92 g/mol
Ponto de Fusão: 83…86 °C
Densidade: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 110
Número MDL : MFCD00011635
Número CAS: 1112-67-0
EINECS: 214-195-7
Encomendar
Melting Point 41 - 44 °C
Molar Mass 277.92 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 110 °C
pH 5 - 8 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula C16H36ClN