Cloreto de clormequate, (máx. 5% H₂O) 98% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Cloreto de 2-cloroetiltrimetilamónio
A15630.06
A15630.14
A15630.22
A15630.06EA
21.1
EUR
A15630.06
A15630.14
A15630.22
Cloreto de clormequate, (máx. 5% H₂O) 98% (peso seco)
Cloreto de clormequate
Purity: 98%
CAS No.: 999-81-5
Molecular Formula: C5H12ClN.HCl
Formula Weight: 158.07
Odour: Amine-like
Melting Point: ca 241° dec.
Beilstein Reference: 3563994
Merck Reference: 14,2104
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011869
Fórmula:
ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl Ponto de Fusão: ∼ 241 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011869 Número CAS: 999-81-5 EINECS: 213-666-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2104 |