Print…
Cloreto de clormequate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cloreto de 2-cloroetiltrimetilamónio
215420250 215421000
ACRO215420250EA 36.9 EUR
ACRO215420250 ACRO215421000
Cloreto de clormequate 98%
Cloreto de clormequate
Fórmula: ClCH₂CH₂N(CH₃)₃Cl
Ponto de Fusão: 239…243 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011869
Número CAS: 999-81-5
EINECS: 213-666-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02120
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %