Print…
Tetrabutylammonium tribromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tetra-n-butylammonium tribromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium tribromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
301590-100G 301590-25G
SIAL301590-100GEA 261 EUR
SIAL301590-100G SIAL301590-25G
Tetrabutylammonium tribromide, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium tribromide
Fórmula: C₁₆H₃₆Br₃N
Peso Molecular: 482.18 g/mol
Ponto de Fusão: 76
Número MDL : MFCD00012110
Número CAS: 38932-80-8
UN: 3261
ADR: 8 III