Print…
Tetrabutylammonium tribromide 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetra-n-butylammonium tribromide, N,N,N,N-Tetrabutylammonium tribromide
123970250 123971000 123975000
ACRO123970250EA 80.9 EUR
ACRO123970250 ACRO123971000 ACRO123975000
Tetrabutylammonium tribromide 98+%
Tetrabutylammonium tribromide
Fórmula: C₁₆H₃₆Br₃N
Peso Molecular: 482.18 g/mol
Ponto de Fusão: 71…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012110
Número CAS: 38932-80-8
Encomendar
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 75 °C
Titration Iodometric ≥98.0 %
Specific optical rotation -22° to -26° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)