Print…
Brometo de Tetrapropilamonio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: TPABr
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
225568-100G 225568-500G
SIAL225568-100GEA 68.3 EUR
SIAL225568-100G SIAL225568-500G
Brometo de Tetrapropilamonio, Sigma-Aldrich®
Brometo de Tetrapropilamonio
Fórmula: C₁₂H₂₈BrN
Peso Molecular: 266.27 g/mol
Ponto de Fusão: 265…274 °C
Número MDL : MFCD00011840
Número CAS: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6