Print…
Brometo de Tetrapropilamonio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: TPABr
A11522.0E A11522.22 A11522.36
A11522.0EEA 730 EUR
A11522.0E A11522.22 A11522.36
Brometo de Tetrapropilamonio 98%
Brometo de Tetrapropilamonio
Purity: 98+% CAS No.: 1941-30-6 Molecular Formula: (CH3(CH2)2)4NBr Formula Weight: 266.27 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3567846
Fórmula: C₁₂H₂₈BrN
Peso Molecular: 266.27 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 270 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011840
Número CAS: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6