Print…
Brometo de Tetrapropilamonio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
209370250 209371000 209375000 209370025
ACRO209370250EA 19.3 EUR
ACRO209370250 ACRO209371000 ACRO209375000 ACRO209370025
Brometo de Tetrapropilamonio 98%
Brometo de Tetrapropilamonio
Fórmula: C₁₂H₂₈BrN
Ponto de Fusão: 266…272 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011840
Número CAS: 1941-30-6
EINECS: 217-727-6
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %