Print…
Tetrapentylammonium bromide 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetraamylammonium bromide
221480050 221480250 221481000
ACRO221480050EA 39.1 EUR
ACRO221480050 ACRO221480250 ACRO221481000
Tetrapentylammonium bromide 99+%
Tetrapentylammonium bromide
Fórmula: C₂₀H₄₄BrN
Peso Molecular: 378.48 g/mol
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011856
Número CAS: 866-97-7
EINECS: 212-756-0
Encomendar
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 103 °C
Titration Argentometric ≥99.0 %