Print…
Brometo de Tetraoctilamonio, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
294136-25G 294136-5G
SIAL294136-25GEA 207 EUR
SIAL294136-25G SIAL294136-5G
Brometo de Tetraoctilamonio, Sigma-Aldrich®
Brometo de Tetraoctilamonio
Fórmula: C₃₂H₆₈BrN
Ponto de Fusão: ~ 96 °C
Ponto de Inflamação: 100 °C
Número MDL : MFCD00011863
Número CAS: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9