Brometo de Tetraoctilamonio ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14929.09
A14929.18
A14929.30
A14929.09EA
64.8
EUR
A14929.09
A14929.18
A14929.30
Brometo de Tetraoctilamonio ≥98%
Brometo de Tetraoctilamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 14866-33-2
Molecular Formula: [CH3(CH2)7]4NBr
Formula Weight: 546.81
Melting Point: 94-99°
Beilstein Reference: 4169176
Fórmula:
C₃₂H₆₈BrN Ponto de Fusão: 94…99 °C Ponto de Inflamação: 100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011863 Número CAS: 14866-33-2 EINECS: 238-936-9 |