Print…
Brometo de Tetraoctilamonio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tetra-n-octylammonium bromide
352100050 352100250 352101000
ACRO352100050EA 42.9 EUR
ACRO352100050 ACRO352100250 ACRO352101000
Brometo de Tetraoctilamonio 98%
Brometo de Tetraoctilamonio
Fórmula: C₃₂H₆₈BrN
Peso Molecular: 546.8 g/mol
Ponto de Fusão: 95…99 °C
Ponto de Inflamação: 100
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011863
Número CAS: 14866-33-2
EINECS: 238-936-9
Encomendar
Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 95 to 99 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %