Print…
Brometo de tetraetilamónio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
187631000 187635000
ACRO187631000EA 52.1 EUR
ACRO187631000 ACRO187635000
Brometo de tetraetilamónio 98%
Brometo de tetraetilamónio
Fórmula: C₄H₁₂BrN
Ponto de ebulição: ∼360 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Densidade: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011626
Número CAS: 64-20-0
EINECS: 200-581-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %